Lithiumaluminiumhydrid 4.0 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
199511000
199518000
199511000.EA
71.5
EUR
199511000.
199518000.
Lithiumaluminiumhydrid 4.0 M in Diethylether, AcroSeal®
Lithiumaluminiumhydrid
Formel:
H₄AlLi Flammpunkt: –017 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011075 CAS-Nummer: 16853-85-3 EINECS: 240-877-9 UN-Nummer: 1411 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Iodometric | 18.0 to 22.0 % (LiAlH4) |