2-Fluor-m-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-3-methylaniline, 3-Amino-2-fluorotoluene
H61143.14
H61143.22
H61143.14EA
177
EUR
H61143.14
H61143.22
2-Fluor-m-toluidin ≥98%
2-Fluor-m-toluidin
Purity: 98%
CAS No.: 1978-33-2
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.14
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 87°/12mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD06410915
Formel:
C₇H₈FN Siedepunkt: 87 °C (12 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06410915 CAS-Nummer: 1978-33-2 ADR: 6.1,III |