Flokkulatoren
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F105A0108 F105A0109 F105A0112 F105A0111 F105A0117
705-1501EA 1570 EUR
705-1501 705-1502 705-1504 705-1503 705-1500
Flokkulatoren
Flockulatoren
Die Serien FP4, FC S und JLT unterstützen Labortechniker im Umweltbereich, indem sie Werkzeuge für die Durchführung des Glastests und des Auslaugungstests bereitstellen, die für die Wasseraufbereitung und den Umweltschutz unerlässlich sind. Diese Tests helfen dabei, die effektivsten Methoden zur Verbesserung der Wasserqualität und zur Bewertung der potenziellen Umweltrisiken durch Schadstoffe zu ermitteln.
  • Timer-Funktion für die Geräte FP4 und JLT
  • Edelstahl-Rührstäbe sind höhenverstellbar
  • Starker Metallrahmen, epoxidbeschichtet zum Schutz vor mechanischer und chemischer Korrosion
Tragbares Gerät FP4: Der FP4 verfügt über 4 Rührer mit reproduzierbaren Drehzahlen, die eine Erfüllung der Standardbedingungen während der Vor-Ort-Analyse ermöglichen. Zentrierte Beleuchtung der 4 Positionen.
JLT Geräte: Digitale Steuerung mit gleicher Drehzahl und Zeit für jede der 4 oder 6 Positionen. Proben können wahlweise durch das Licht an der Rückseite des Geräts beleuchtet werden.
FC S Geräte: Die Drehzahleinstellungen für jede Position können unabhängig voneinander ausgewählt werden. Proben können wahlweise durch das Licht an der Rückseite des Geräts beleuchtet werden.
FC S-Serie; Flokkulatoren mit unabhängigen Positionen: Analoge Flokkulatoren mit einstellbarer Rührgeschwindigkeit, einem leistungsstarken bürstenlosen Motor und einer beleuchteten Rückwand. Die FC S-Serie ist in 4 oder 6 unabhängigen Positionen erhältlich und ermöglicht parallele Prüfungen unter unterschiedlichen Bedingungen, ideal für die Optimierung von Wasseraufbereitungsprozessen.
FP4; Digitaler Tragbarer Flokkulator: Digitaler tragbarer Flokkulator mit einstellbarer Rührgeschwindigkeit und Timer, einem leistungsstarken bürstenlosen Motor, einem zentralen Beleuchtungssystem und einem praktischen Griff für komfortable und zuverlässige Wasseraufbereitungstests vor Ort.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen