Becher, niedrige Form, Borosilikatglas
Lieferant: SMITH SCIENTIFIC
155/1000 155/50 155/5000 155/600 155/150
SMIT155/1000EA 0 EUR
SMIT155/1000 SMIT155/50 SMIT155/5000 SMIT155/600 SMIT155/150
Becher, niedrige Form, Borosilikatglas
Becher
Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendungen. Mit Ausguss und weißen Graduierungen.