Ethidiumbromid Stammlösung, Biotechnologische Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
X328-10MLEA 79.8 EUR
X328-10ML
Ethidiumbromid Stammlösung, Biotechnologische Qualität
Ethidiumbromid
A 10mg/ml solution of Ethidium Bromide in specially prepared deionized water. Ethidium bromide solution is a fluorescent stain for visualising nucleic acids in solution or in electrophoresis gels.
Bei einer Konzentration von 0,5 μg/ml ist Ethidiumbromid nützlich für die Bandenerkennung in Agarose- oder Acrylamidgelen. Es wird zur Erkennung von Nukleinsäure in Mengen von lediglich 10 ng verwendet. Bei höheren Konzentrationen (0,5 - 1,0 μg/ml) kann es zur Aufreinigung von DNA in einem Caesiumchlorid-Gradienten verwendet werden.
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNase none detected
Moisture <= 8%
Purity (Dry Basis) > = 98%
RNase none detected