Lagerboxen, mit Deckel, neoLab®
Lieferant: NEOLAB
2-2316 2-2317
391-6173EA 14.4 EUR
391-6173 391-6174
Lagerboxen, mit Deckel, neoLab®
Boxen Lagerboxen
Diese stapelbaren Boxen mit Deckel aus Polycarbonat (PC) sind ideal für die Lagerung der LaboBox®-Gestelle.
  • Höhere Boxen für Objektträger von 76×45 mm
  • Kann in kryogenen Anwendungen verwendet werden
  • Temperaturbeständig von −130 bis +130 °C