ESD-Sicherheitsschuhe, Slipper, HACCP, X-Light, 7131028/7131029
Lieferant: Abeba
7131028/35 7131028/36 7131028/37 7131028/38 7131028/39 7131028/40 7131028/41 7131028/42 7131028/43 7131028/44 7131028/45 7131028/46 7131028/47 7131028/48 7131029/35 7131029/36 7131029/37 7131029/38 7131029/39 7131029/40 7131029/41 7131029/42 7131029/43 7131029/44 7131029/45 7131029/46 7131029/47 7131029/48
ABEB7131028/35EA 98.6 EUR
ABEB7131028/35 ABEB7131028/36 ABEB7131028/37 ABEB7131028/38 ABEB7131028/39 ABEB7131028/40 ABEB7131028/41 ABEB7131028/42 ABEB7131028/43 ABEB7131028/44 ABEB7131028/45 ABEB7131028/46 ABEB7131028/47 ABEB7131028/48 ABEB7131029/35 ABEB7131029/36 ABEB7131029/37 ABEB7131029/38 ABEB7131029/39 ABEB7131029/40 ABEB7131029/41 ABEB7131029/42 ABEB7131029/43 ABEB7131029/44 ABEB7131029/45 ABEB7131029/46 ABEB7131029/47 ABEB7131029/48
ESD-Sicherheitsschuhe, Slipper, HACCP, X-Light, 7131028/7131029
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuh aus Glattleder mit einer kraftstoffbeständigen PU-Sohle.
  • Spezielles schweißabsorbierendes Futter mit Silberfasern
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle bieten optimierten Komfort, orthopädische Einlegesohlen sind auch möglich
  • Sanitized® Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • Leichte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit und Dämpfungssystem
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Ristbereich mit elastischem Band
  • Waschbar bei 30 °C
Findet Anwendung in Küchen und in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.
Farbe: Weiß/schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); HACCP; DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S2, SRC.