ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, HACCP, Anatom, 32131/32136
Lieferant: Abeba
32136/43 32131/36 32131/37 32131/38 32131/39 32131/40 32131/41 32131/42 32131/43 32131/44 32131/45 32131/46 32131/47 32131/48 32136/36 32136/37 32136/38 32136/39 32136/40 32136/41 32136/42 32136/44 32136/45 32136/46 32136/47 32136/48 32131/49 32136/49 32136/50 32131/50
ABEB32136/43EA 115 EUR
ABEB32136/43 ABEB32131/36 ABEB32131/37 ABEB32131/38 ABEB32131/39 ABEB32131/40 ABEB32131/41 ABEB32131/42 ABEB32131/43 ABEB32131/44 ABEB32131/45 ABEB32131/46 ABEB32131/47 ABEB32131/48 ABEB32136/36 ABEB32136/37 ABEB32136/38 ABEB32136/39 ABEB32136/40 ABEB32136/41 ABEB32136/42 ABEB32136/44 ABEB32136/45 ABEB32136/46 ABEB32136/47 ABEB32136/48 ABEB32131/49 ABEB32136/49 ABEB32136/50 ABEB32131/50
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, HACCP, Anatom, 32131/32136
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuh mit Obermaterial aus Mikrofaser und einer Kraftstoff-beständigen PU-Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit und selbstreinigendem Profil.
  • Spezielles schweißabsorbierendes Futter mit Silberfasern
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Asymmetrische Fersen- und Flexzone für eine natürliche Bettung und Bewegung des Fußes
  • TPU-Schuhgelenk, Senkfußeinlage und hohe Stabilität
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Sanitized® behandelt, um Gerüche und Bakterien zu reduzieren
  • Stahlkappe (200 J)
  • Waschbar bei 30 °C
Geeignet für hygienisch anspruchsvolle Bereiche.
Farbe: Weiß oder Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S2, SRC