Calciumchlorid Dihydrat, EMPROVE® EXPERT JP, USP, BP, Ph. Eur. for biopharmaceutical production
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Achtung
Synonyme: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
1.37101.5000 1.37101.9012 1.37101.9029
1.37101.5000EA 311 EUR
1.37101.5000 1.37101.9012 1.37101.9029
Calciumchlorid Dihydrat, EMPROVE® EXPERT JP, USP, BP, Ph. Eur. for biopharmaceutical production
Calciumchlorid Dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176 °C
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660