Calciumchlorid Dihydrat, EMPROVE® API Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Achtung
1.02465.1000 1.02465.9029 1.02465.9525
1.02465.1000EA 140 EUR
1.02465.1000 1.02465.9029 1.02465.9525
Calciumchlorid Dihydrat, EMPROVE® API Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Formel: CaCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176 °C
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660