Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, BioVanguard Green Line
Lieferant: CleanAir by Baker
NH501003 NH501001 NH601001 NH401003 NH401001 NH301001 NH601003
135-1717EA 14700 EUR
135-1717 135-1715 135-1723 135-1709 135-1692 135-1705 135-1725
Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, BioVanguard Green Line
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
BioVanguard Green Line ist eine Sicherheitswerkbank der Klasse II und bietet Einfachheit, Robustheit und hohe Zuverlässigkeit. Sie sorgt für ein Höchstmaß an Schutz für Bediener, Produkt und Umgebung und minimiert Gefahren, die von Mitteln der Biosicherheitsstufen 1, 2 und 3 ausgehen. Sie ist für die mikrobiologische Forschung mit biologischen Arbeitsstoffen (z. B. Bakterien, Viren usw.) und Allergenen konzipiert.
  • Einfach zu installieren und zu bedienen, leicht zu reinigen, einfach zu dekontaminieren und geringer Wartungsaufwand
  • Mikroprozessorsteuerung mit automatischer Kompensation von verstopften Filtern
  • Das benutzerfreundliche, angewinkelt positionierte LCD-Bedienfeld zeigt dem Benutzer alle relevanten Funktionen und Alarme (optisch und akustisch) auf einen Blick
  • Ergonomische epoxidbeschichtet Aluminium-Armstütze trägt zur komfortablen Arbeitsposition des Bedieners bei
  • Zwei unabhängige Gebläse und Anemometer für die Steuerung des Luftstroms in der Kammer und des Einlass-/Auslass-Flusses
  • Abluft- und Kammer-HEPA-Filter H-14 mit einer Effizienz von 99,995%, MPPS (99,999% DOP)
  • RS232- und RS485-Anschluss
Die mit V-förmigen Luftschlitzen versehene Arbeitsfläche aus Edelstahl bietet höchste Sicherheit, indem ein Blockieren des Zustroms und eine Kontamination der Ärmel des Bedieners vermieden werden. Das vordere Fenster ist aus Verbundsicherheitsglas und lässt sich komplett anheben, was den gesamten Arbeitsbereich für die einfache Reinigung und/oder das Laden bzw. Entladen großer Teile öffnet.
BioVanguard ist standardmäßig ausgestattet mit:
- epoxidbeschichtete Außenseite
- Innenraum aus Edelstahl
- Arbeitsfläche aus Edelstahl, einteilig oder segmentiert
- Vorfilter und Auffangschale
- 2× Steckdosen
Mit manuellen oder elektrischen Fenstern erhältlich.
BioVanguard Series is designed and manufactured according to international biosafety standards EN12469: Class II, NSF49:
Class II Type A2, JIS K 3800: Class II Type A2 and PIC’s. The working area is classified as ISO 14644: Class 5 and GMP
Annex 1: Class A.
Zertifizierungen: Die Entwicklung und Herstellung der BioVanguard Serie erfolgt gemäß der internationalen Biosicherheitsnormen EN12469: Klasse II, NSF49:
Klasse II Typ A2, JIS K 3800: Klasse II Typ A2 und PICs. Der Arbeitsbereich ist als ISO 14644: Klasse 5 und GMP klassifiziert.
Anhang 1: Klasse A.