Analysewaagen, Explorer, Auto-Door
Lieferant: OHAUS
30061976 30061977 30061978 30061995 30061996
611-2848EA 5825 EUR
611-2848 611-2849 611-2850 611-2847 611-5309
Analysewaagen, Explorer, Auto-Door
Ein Sortiment an Waagen mit Touchscreen, hochentwickeltem Wägesystem und berührungsfreien Näherungssensortechnologien für Messungen mit bis zu vier Nachkommastellen. Die anwenderfreundliche Bedieneinheit kann an der Waagenbasis verbleiben, darüber oder an einer optionalen Säule an einer Wand oder etwas entfernt montiert werden (max. 3 m Abstand mit optionalem Kabel). Das Touchscreen-Display mit universellen Symbolen und informativen Anzeigen erleichtert die Einrichtung und die grundlegende Bedienung.
Die berührungslosen Sensoren ermöglichen dem Anwender Aufgaben wie Drucken, Null, Tara, kalibrieren, automatische Windschutztür (links oder rechts) oder Windschutzbeleuchtung freihändig zu erledigen. Durch die freihändige Bedienung können mögliche Kontaminationen des Keyboards durch den Anwender verhindert werden - sehr wichtig beim Wiegen von empfindlichen Materialien. Die Waagen verfügen über zahlreiche Anwendungsmodi, die von einfachen Wägevorgängen bis hin zu SQK-Anwendungen reichen, sowie kurze Stabilisierungszeiten und optimierte Leistungsmerkmale.
  • Automatische Windschutztüren mit der Option grundlegende Bedienschritte dank berührungsloser Sensoren komplett freihändig auszuführen
  • Farbiger Touchscreen-Bildschirm mit verstellbarem Betrachtungswinkel und abnehmbarer Bedieneinheit
  • Hochentwickeltes Wägesystem mit Stabilisierungszeiten unter 3 Sekunden
  • Verschiedene Anwendungsmodi sowie Bibliotheksfunktion zum Speichern von individuellen Anwendungseinstellungen
  • SmarText™ Software mit Kurztexten für einfache Menünavigation und Nivellierhilfe mit beleuchteter Nivellier-Libelle
  • AutoCal™ interne Justierung
Der automatische Windschutz der Explorer-Modelle bietet großzügigen seitlichen Zugriff (160×240 mm) auf die Wägekammer, sodass der Benutzer problemlos große Wägeschiffchen oder andere große Gefäße in der Wägekammer platzieren bzw. daraus entfernen kann. Die flexible Klappe an der Oberseite bietet zwei Zugangsmöglichkeiten: Zugriff auf die Wägekammer durch Aufklappen der oberen Klappe oder durch Aufschieben der Glasscheibe. Das antistatisch beschichtete Glas des Windschutzes trägt zur Ableitung statischer Ladungen in der Wägekammer bei, durch die das Wägeergebnis verfälscht werden könnte. Dank einer zusätzliche Beleuchtung in der Windschutzkammer kann die Waage auch in schlecht beleuchteter Umgebung eingesetzt werden.