Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
Gefahr
FOR0020AF59001EA 69.2 EUR
FOR0020AF59001 FOR0150AF59001 FOR0060AF59001 10099464. FOR0070AF59001 11699455. 10099465. 11699404. 11699408. FOR010LAF59001
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Formalinlösung
Formalin gebrauchsfertig. Für die Lagerung und Transport.
Formaldehyd 4% ist vergleichbar mit Formalin 10%
Formel: CH₂O
Dichte: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen farblose Flüssigkeit
Formaldehyd-Test Entspricht
Dichte (20/4) 1,012 - 1,014
pH (20 °C) 6,8 - 7,2