Blei(II)nitrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Lead dinitrate
84847.180EA 41.2 EUR
84847.180 84847.290
Blei(II)nitrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Blei(II)nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
Molekulargewicht: 331.21 g/mol
Schmelzpunkt: 450…470 °C
Dichte: 4.53 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN-Nummer: 1469
ADR: 5.1 (6.1) II
Merck Index: 13,05432
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Insoluble matter Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test