Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
395080-1G 395080-5G
SIAL395080-1GEA 86.8 EUR
SIAL395080-1G SIAL395080-5G
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphin
Formel: C₂₇H₃₃P
MDL Number: MFCD00014912
CAS-Nummer: 23897-15-6