4,4'-Diacetylbiphenyl ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15911.06
A15911.14
A15911.06EA
91.3
EUR
A15911.06
A15911.14
4,4'-Diacetylbiphenyl ≥98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 787-69-9
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 190-193°
MDL No.: MFCD00017248
Formel:
C₁₆H₁₄O₂ Schmelzpunkt: 190…193 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017248 CAS-Nummer: 787-69-9 |