4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
305440010
305440050
ACRO305440010EA
25.3
EUR
ACRO305440010
ACRO305440050
4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Formel:
C₁₆H₁₄O₂ Schmelzpunkt: 192…196 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017248 CAS-Nummer: 787-69-9 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 192 to 197 °C |
GC | ≥97.5 % |