4-Amino-2,3,5,6-tetrachlorpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB14379.250 BTB14379.1
MAYBBTB14379.250EA 0 EUR
MAYBBTB14379.250 MAYBBTB14379.1
4-Amino-2,3,5,6-tetrachlorpyridin
4-Amino-2,3,5,6-tetrachloropyridine
Formel: C₅H₂Cl₄N₂
MDL Number: MFCD00183239
CAS-Nummer: 2176-63-8