2-Mercaptothiophen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Thiophene-2-thiol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W306207-100G-K W306207-1KG-K
SIALW306207-100G-KEA 568 EUR
SIALW306207-100G-K SIALW306207-1KG-K
2-Mercaptothiophen, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptothiophene
Formel: C₄H₄S₂
Molekulargewicht: 116.20 g/mol
MDL Number: MFCD00051666
CAS-Nummer: 7774-74-5
EINECS: 231-881-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR