2-Mercaptothiophen
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Thiophene-2-thiol
KM01273.1
KM01273.10
KM01273.50
MAYBKM01273.1EA
0
EUR
MAYBKM01273.1
MAYBKM01273.10
MAYBKM01273.50
2-Mercaptothiophen
2-Mercaptothiophene
Formel:
C₄H₄S₂ Molekulargewicht: 116.20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051666 CAS-Nummer: 7774-74-5 EINECS: 231-881-1 |