Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluormethoxy)chinolin-3-carboxylat
Lieferant: Thermo Scientific
TL00807.1 TL00807.10 TL00807.50
MAYBTL00807.1EA 0 EUR
MAYBTL00807.1 MAYBTL00807.10 MAYBTL00807.50
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluormethoxy)chinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluormethoxy)chinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₄
MDL Number: MFCD00221480
CAS-Nummer: 175278-35-0