(4-Chlorphenylthio)acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]acetonitrile
KM00412.1
KM00412.10
KM00412.50
MAYBKM00412.1EA
0
EUR
MAYBKM00412.1
MAYBKM00412.10
MAYBKM00412.50
(4-Chlorphenylthio)acetonitril
(4-Chlorphenylthio)acetonitril
Formel:
C₈H₆ClNS |
MDL Number:
MFCD00019832 CAS-Nummer: 18527-19-0 |