1-(5-Chlor-2-pyridinyl)piperazin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H50862.03
H50862.MD
H50862.03EA
201
EUR
H50862.03
H50862.MD
1-(5-Chlor-2-pyridinyl)piperazin ≥99%
1-(5-Chlor-2-pyridinyl)piperazin
Purity: 99%
CAS No.: 87394-65-8
Molecular Formula: C9H12ClN3
Formula Weight: 197.67
MDL No.: MFCD04115049
Formel:
C₉H₁₂ClN₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115049 CAS-Nummer: 87394-65-8 |