Tantal(V)isopropoxid 10% (w/v) in 2-Propanol/ Hexan , 99.9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
40038.AC 40038.AE
40038.ACEA 175 EUR
40038.AC 40038.AE
Tantal(V)isopropoxid 10% (w/v) in 2-Propanol/ Hexan , 99.9% (Metall-Basis)
Purity: 99.9% CAS No.: 16761-83-4 Molecular Formula: C15H35O5Ta Formula Weight: 476.39 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00145347
Formel: C₁₅H₃₅O₅Ta
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145347
CAS-Nummer: 16761-83-4
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II