ESD-Arbeitsschuhe, Sandalen, Tiefbett Leder, Bad Tölz, 51938
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
5.1938.04.42 5.1938.04.46 5.1938.04.43
SCRR5.1938.04.42EA 63.1 EUR
SCRR5.1938.04.42 SCRR5.1938.04.46 SCRR5.1938.04.43
ESD-Arbeitsschuhe, Sandalen, Tiefbett Leder, Bad Tölz, 51938
Schuhe und Stiefel
Arbeitsschuhe mit tiefer Form aus perforiertem Leder sowie rutschfester und antistatischer ‚A4“-Nitrilgummisohle; mit verstellbarem Fersenriemen.
  • Anatomisch geformte, stabilisierende, integrierte Einlegesohle aus Kork/Latex
  • Einlegesohle mit gepolstertem Absatz, Knöchelstütze und Zehenspreizer
  • Fersendämpfung
Verwendung als ESD und in Küchen.
Farbe: Blau
Breite: 9
Gewicht: 295 g
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, SRC