Flammfeste Latzhosen, 1012 NX
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1009316763882 1009316764282 1009316764482 1009316764682 1009316764882 1009316765082 1009316765282 1009316765482 10093167656A82 1009316765882 1009316766082 1009316766282
KWIN1009316763882EA 0 EUR
KWIN1009316763882 KWIN1009316764282 KWIN1009316764482 KWIN1009316764682 KWIN1009316764882 KWIN1009316765082 KWIN1009316765282 KWIN1009316765482 KWIN10093167656A82 KWIN1009316765882 KWIN1009316766082 KWIN1009316766282
Flammfeste Latzhosen, 1012 NX
Arbeitskleidung
Haltbare Hose aus Nomex® Comfort Stoff, badgefärbt. Das Gewebe besteht aus 93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid und 2% antistatischen Fasern.
  • Zwei Vordertaschen mit Patte
  • Beintasche mit Patte
  • Brusttasche mit Patte
  • Stift- und Handytasche
Gewicht: 260 g/m²
Zertifizierungen: EN 531 (Klasse A, B1 und C1), EN 1149-5, EN 13034, Typ BP[6] und ENV 50354