ESD-Arbeitsschuhe Velcro®, Naturform SRC, Kempten, 11333, 11433
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
1.1433.01.36 1.1433.01.37 1.1433.01.38 1.1433.01.39 1.1433.01.40 1.1333.01.1441 1.1333.01.3542 1.1333.01.1443 1.1333.01.1444 1.1333.01.3545 1.1333.01.1446
SCRR1.1433.01.36EA 86.4 EUR
SCRR1.1433.01.36 SCRR1.1433.01.37 SCRR1.1433.01.38 SCRR1.1433.01.39 SCRR1.1433.01.40 SCRR1.1333.01.1441 SCRR1.1333.01.3542 SCRR1.1333.01.1443 SCRR1.1333.01.1444 SCRR1.1333.01.3545 SCRR1.1333.01.1446
ESD-Arbeitsschuhe Velcro®, Naturform SRC, Kempten, 11333, 11433
Schuhe und Stiefel
ESD-Berufsschuhe aus Glattleder, Leder-Innenfutter und einer rutschhemmenden Nitrilkautschuksohle Profil EXPERT
  • Angenehmes Fußklima durch weiches Rindleder-Futter
  • Auswechselbare Einlegesohle aus PUR-Schaum
  • Orthopädische Einlagen möglich
  • Dreifach Dämpfung im Ballen und Fersenbereich entlastet Gelenke
ESD- und küchengeeignet.
Farbe: Weiß oder schwarz
Weite: 9
Gewicht: 420 g
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O1, SRC