Microlab 600 blasenfreie Prime-Spritzen (BFP)
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
59000-05 59000-10 59000-15 59000-20 59000-25 59000-30 59000-35 59000-40 59000-45 59000-50 59000-55 59000-60 208336 208335 208337
613-1570EA 237 EUR
613-1570 613-1571 613-1572 613-1573 613-1574 613-1575 613-1576 613-1577 613-1578 613-1579 613-1580 613-1581 HAMI208336 HAMI208335 HAMI208337
Microlab 600 blasenfreie Prime-Spritzen (BFP)
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Die blasenfreie Prime-Spritze (BFP) ist speziell für die Microlab® 600 Serie konzipiert und der einzige Spritzentyp, der mit dem Gerät kompatibel ist. Sie hat eine konische Kolbenspitze, die durch das Gewindeende bis ins Ventil führt. Dieses einzigartige Design bläst die Luft aus der Spritze und aus dem Ventil und reduziert die Anzahl der erforderlichen Ansaugzyklen.
SaltLine Spritzen sollte mit Lösungen verwendet werden, die eine hohe Salzkonzentration haben.