Standfüße, massiv, SC 40-Serie
Lieferant: HAMMERBACHER
VSC40/3 VSC40/5 VSC40/6 VSC40/3/3/BM VSC40/3/3/CE VSC40/3/3/KR VSC40/3/3/NU VSC40/3/3/RE VSC40/3/3/SG VSC40/3/3/WE VSC40/5/5/BM VSC40/5/5/CE VSC40/5/5/KR VSC40/5/5/NU VSC40/5/5/RE VSC40/5/5/SG VSC40/5/5/WE VSC40/6/6/BM VSC40/6/6/CE VSC40/6/6/KR VSC40/6/6/NU VSC40/6/6/RE VSC40/6/6/SG VSC40/6/6/WE VSC40/W/W/BM VSC40/W/W/CE VSC40/W/W/KR VSC40/W/W/NU VSC40/W/W/RE VSC40/W/W/SG VSC40/W/W/WE VSC40/Z/W/WE
HAMBVSC40/3EA 0 EUR
HAMBVSC40/3 HAMBVSC40/5 HAMBVSC40/6 HAMBVSC40/3/3/BM HAMBVSC40/3/3/CE HAMBVSC40/3/3/KR HAMBVSC40/3/3/NU HAMBVSC40/3/3/RE HAMBVSC40/3/3/SG HAMBVSC40/3/3/WE HAMBVSC40/5/5/BM HAMBVSC40/5/5/CE HAMBVSC40/5/5/KR HAMBVSC40/5/5/NU HAMBVSC40/5/5/RE HAMBVSC40/5/5/SG HAMBVSC40/5/5/WE HAMBVSC40/6/6/BM HAMBVSC40/6/6/CE HAMBVSC40/6/6/KR HAMBVSC40/6/6/NU HAMBVSC40/6/6/RE HAMBVSC40/6/6/SG HAMBVSC40/6/6/WE HAMBVSC40/W/W/BM HAMBVSC40/W/W/CE HAMBVSC40/W/W/KR HAMBVSC40/W/W/NU HAMBVSC40/W/W/RE HAMBVSC40/W/W/SG HAMBVSC40/W/W/WE HAMBVSC40/Z/W/WE
Standfüße, massiv, SC 40-Serie
Möbel Tische und Werkbänke
Standcontainer mit 2 ORGA-Schubladen, einem Hängeregister-Vollauszug und einem Utensilienauszug. Der Container wird direkt an den Schreibtisch gestellt und dient somit zusätzlich als Arbeitsflächen-Erweiterung.
  • Zentralverriegelung, mit wechselseitiger Auszugsperre
  • Schrägablage ACSA und Trennstege ACTR optional als Zubehör erhältlich
  • Diverse Farben und Griffvarianten wählbar
  • Höhenjustierung: Über Sockelfuß 720-760 mm
Material: Melaminharzbeschichtete Platte nach DIN 68765, Emissionsklasse E 1.
Stiftablage: oben Utensilienauszug, auf Kunststoffführung gleitend.
Schublade: ORGA-Zarge aus Kunststoff, auf Rollenführung (Metall), 80% Auszug, Selbsteinzug, Tragkraft: 25 kg.
Hängeauszug: ORGA-Zarge aus Kunststoff, auf Rollenführung (Metall), Vollauszug, mit zwei herausnehmbaren Hängekörben zur Aufnahme von Hängemappen (parallel und quer einsetzbar); Tragkraft: 25 kg.
Lieferumfang: Der Container komplett montiert geliefert, lediglich Griffe und Rollen müssen angeschraubt werden.