Standfüße, massiv, TC 20-Serie
Lieferant: HAMMERBACHER
VTC20/3/3/BM VTC20/3/3/CE VTC20/3/3/KR VTC20/3/3/NU VTC20/3/3/RE VTC20/3/3/SG VTC20/3/3/WE VTC20/5/5/BM VTC20/5/5/CE VTC20/5/5/KR VTC20/5/5/NU VTC20/5/5/RE VTC20/5/5/SG VTC20/5/5/WE VTC20/6/6/BM VTC20/6/6/CE VTC20/6/6/KR VTC20/6/6/NU VTC20/6/6/RE VTC20/6/6/SG VTC20/6/6/WE VTC20/W/W/BM VTC20/W/W/WE VTC20/W/W/SG VTC20/W/W/RE VTC20/W/W/NU VTC20/W/W/CE VTC20/W/W/KR
HAMBVTC20/3/3/BMEA 0 EUR
HAMBVTC20/3/3/BM HAMBVTC20/3/3/CE HAMBVTC20/3/3/KR HAMBVTC20/3/3/NU HAMBVTC20/3/3/RE HAMBVTC20/3/3/SG HAMBVTC20/3/3/WE HAMBVTC20/5/5/BM HAMBVTC20/5/5/CE HAMBVTC20/5/5/KR HAMBVTC20/5/5/NU HAMBVTC20/5/5/RE HAMBVTC20/5/5/SG HAMBVTC20/5/5/WE HAMBVTC20/6/6/BM HAMBVTC20/6/6/CE HAMBVTC20/6/6/KR HAMBVTC20/6/6/NU HAMBVTC20/6/6/RE HAMBVTC20/6/6/SG HAMBVTC20/6/6/WE HAMBVTC20/W/W/BM HAMBVTC20/W/W/WE HAMBVTC20/W/W/SG HAMBVTC20/W/W/RE HAMBVTC20/W/W/NU HAMBVTC20/W/W/CE HAMBVTC20/W/W/KR
Standfüße, massiv, TC 20-Serie
Möbel Tische und Werkbänke
Rollcontainer mit einer ORGA-Schublade, einem Hängeregister-Vollauszug und einem Utensilienauszug.
  • Zentralverriegelung, mit wechselseitiger Auszugsperre
  • Schrägablage ACSA und Trennstege ACTR optional als Zubehör erhältlich
  • Diverse Farben und Griffvarianten wählbar
Material: Melaminharzbeschichtete Platte nach DIN 68765, Emissionsklasse E 1.
Stiftablage: oben Utensilienauszug, auf Kunststoffführung gleitend.
Schublade: ORGA-Zarge aus Kunststoff, auf Rollenführung (Metall), 75 % Auszug, Selbsteinzug, Tragkraft: 25 kg.
Hängeauszug: ORGA-Zarge aus Kunststoff, auf Rollenführung (Metall), Vollauszug, Selbsteinzug, mit einem herausnehmbaren Hängekorb zur Aufnahme von Hängemappen (parallel und quer einsetzbar); Tragkraft: 25 kg.
Lieferumfang: Der Container komplett montiert geliefert, lediglich Griffe und Rollen müssen angeschraubt werden.