Standcontainer mit 4 Schubladen, 800 mm tief
Lieferant: HAMMERBACHER
VSC50/3/3/BM VSC50/3/3/CE VSC50/3/3/KR VSC50/3/3/NU VSC50/3/3/RE VSC50/3/3/SG VSC50/3/3/WE VSC50/5/5/BM VSC50/5/5/CE VSC50/5/5/KR VSC50/5/5/NU VSC50/5/5/RE VSC50/5/5/SG VSC50/5/5/WE VSC50/6/6/BM VSC50/6/6/CE VSC50/6/6/KR VSC50/6/6/NU VSC50/6/6/RE VSC50/6/6/SG VSC50/6/6/WE VSC50/W/W/BM VSC50/W/W/CE VSC50/W/W/KR VSC50/W/W/NU VSC50/W/W/RE VSC50/W/W/SG
HAMBVSC50/3/3/BMEA 0 EUR
HAMBVSC50/3/3/BM HAMBVSC50/3/3/CE HAMBVSC50/3/3/KR HAMBVSC50/3/3/NU HAMBVSC50/3/3/RE HAMBVSC50/3/3/SG HAMBVSC50/3/3/WE HAMBVSC50/5/5/BM HAMBVSC50/5/5/CE HAMBVSC50/5/5/KR HAMBVSC50/5/5/NU HAMBVSC50/5/5/RE HAMBVSC50/5/5/SG HAMBVSC50/5/5/WE HAMBVSC50/6/6/BM HAMBVSC50/6/6/CE HAMBVSC50/6/6/KR HAMBVSC50/6/6/NU HAMBVSC50/6/6/RE HAMBVSC50/6/6/SG HAMBVSC50/6/6/WE HAMBVSC50/W/W/BM HAMBVSC50/W/W/CE HAMBVSC50/W/W/KR HAMBVSC50/W/W/NU HAMBVSC50/W/W/RE HAMBVSC50/W/W/SG
Standcontainer mit 4 Schubladen, 800 mm tief
Möbel Tische und Werkbänke
Standcontainer mit 4 ORGA-Schubladen und einem Utensilienauszug. Der Container wird direkt an den Schreibtisch gestellt und dient somit zusätzlich als Arbeitsflächen-Erweiterung.
  • Zentralverriegelung, mit wechselseitiger Auszugsperre
  • Schrägablage ACSA und Trennstege ACTR optional als Zubehör erhältlich
  • Diverse Farben und Griffvarianten wählbar
  • Höhenjustierung: Über Sockelfuß 720-760 mm
Material: Melaminharzbeschichtete Platte nach DIN 68765, Emissionsklasse E 1.
Stiftablage: oben Utensilienauszug, auf Kunststoffführung gleitend.
Schubladen: ORGA-Zarge aus Kunststoff, auf Rollenführung (Metall), 80 % Auszug, Tragkraft: 25 kg.
Lieferumfang: Der Container komplett montiert geliefert, lediglich Griffe und Rollen müssen angeschraubt werden.