Kombischränke mit 2 Flügeltüren und 3 oder 4 offenen Fächern
Lieferant: HAMMERBACHER
V268T2/3/3/SG V268T2/3/3/WE V268T2/3/S/SG V268T2/3/S/WE V268T2/5/5/SG V268T2/5/5/WE V268T2/6/6/SG V268T2/6/6/WE V268T2/6/S/SG V268T2/6/S/WE V268T2/W/W/SG V268T2/W/W/WE V268T2/W/Z/SG V268T2/W/Z/WE V268T3/3/3/SG V268T3/3/3/WE V268T3/3/S/SG V268T3/3/S/WE V268T3/5/5/SG V268T3/5/5/WE V268T3/6/6/SG V268T3/6/6/WE V268T3/6/S/SG V268T3/6/S/WE V268T3/W/W/SG V268T3/W/W/WE V268T3/W/Z/SG V268T3/W/Z/WE V268T3/W/N/WE V268T3/W/N/SG V268T2/W/N/WE V268T2/W/N/SG
HAMBV268T2/3/3/SGEA 0 EUR
HAMBV268T2/3/3/SG HAMBV268T2/3/3/WE HAMBV268T2/3/S/SG HAMBV268T2/3/S/WE HAMBV268T2/5/5/SG HAMBV268T2/5/5/WE HAMBV268T2/6/6/SG HAMBV268T2/6/6/WE HAMBV268T2/6/S/SG HAMBV268T2/6/S/WE HAMBV268T2/W/W/SG HAMBV268T2/W/W/WE HAMBV268T2/W/Z/SG HAMBV268T2/W/Z/WE HAMBV268T3/3/3/SG HAMBV268T3/3/3/WE HAMBV268T3/3/S/SG HAMBV268T3/3/S/WE HAMBV268T3/5/5/SG HAMBV268T3/5/5/WE HAMBV268T3/6/6/SG HAMBV268T3/6/6/WE HAMBV268T3/6/S/SG HAMBV268T3/6/S/WE HAMBV268T3/W/W/SG HAMBV268T3/W/W/WE HAMBV268T3/W/Z/SG HAMBV268T3/W/Z/WE HAMBV268T3/W/N/WE HAMBV268T3/W/N/SG HAMBV268T2/W/N/WE HAMBV268T2/W/N/SG
Kombischränke mit 2 Flügeltüren und 3 oder 4 offenen Fächern
Möbel Lagerschränke
Korpusbauweise, d. h. jeder Schrank kann für sich alleine stehen. Korpus verleimt.
Material: Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, alle Vorderkanten mit 2 mm ABS, Hinterkantes des Korpus mit 0,6 mm ABS belegt. Seiten und Fronten 19 mm dick, Böden, Platten und Fächer 22 mm dick, Rückwand 8 mm dick.
Platten/Böden: 22 mm dick, mit 2 mm ABS-Kante an der Vorderseite. Im Raster von 32 mm höhenverstellbar mit eingelassenen Fachbodenträgern. Seiten und Fronten 19 mm stark.
Höhenjustierung: Mit 4 Kunststoffgleitern, 20 mm hoch, 80 mm Ø, von innen durch den Schrankboden höhenjustierbar (+ 10 mm).
Stahlsockel (optional): 7 cm hoch, Schrank wird durch den Stahlsockel 5,1 cm höher als durch Stellfüße.
Türen:125 Grad Öffnungswinkel mit Dichtlippe.
Schloss: 3-Punkt-Verriegelung mit Türanschlagsdämpfer.
Scharniere: Hochwertige Ganzmetalltopfbänder - Fabrikat Hettich. Schnellmontagetechnik 3-dimensional justierbar.
Lieferumfang: Die Schränke werden komplett montiert geliefert.