Hängeregisterschrank mit 2 oder 3 Hängeregistervollauszügen
Lieferant: HAMMERBACHER
V228H2/3/3/SG V228H2/3/3/WE V228H2/3/S/SG V228H2/3/S/WE V228H2/5/5/SG V228H2/5/5/WE V228H2/6/6/SG V228H2/6/6/WE V228H2/6/S/SG V228H2/6/S/WE V228H2/W/W/SG V228H2/W/W/WE V228H2/W/Z/SG V228H2/W/Z/WE V238H3/3/3/SG V238H3/3/3/WE V238H3/3/S/SG V238H3/3/S/WE V238H3/5/5/SG V238H3/5/5/WE V238H3/6/6/SG V238H3/6/6/WE V238H3/6/S/SG V238H3/6/S/WE V238H3/W/W/SG V238H3/W/W/WE V238H3/W/Z/SG V238H3/W/Z/WE V228H2/W/N/WE V228H2/W/N/SG V238H3/W/N/WE V238H3/W/N/SG
HAMBV228H2/3/3/SGEA 0 EUR
HAMBV228H2/3/3/SG HAMBV228H2/3/3/WE HAMBV228H2/3/S/SG HAMBV228H2/3/S/WE HAMBV228H2/5/5/SG HAMBV228H2/5/5/WE HAMBV228H2/6/6/SG HAMBV228H2/6/6/WE HAMBV228H2/6/S/SG HAMBV228H2/6/S/WE HAMBV228H2/W/W/SG HAMBV228H2/W/W/WE HAMBV228H2/W/Z/SG HAMBV228H2/W/Z/WE HAMBV238H3/3/3/SG HAMBV238H3/3/3/WE HAMBV238H3/3/S/SG HAMBV238H3/3/S/WE HAMBV238H3/5/5/SG HAMBV238H3/5/5/WE HAMBV238H3/6/6/SG HAMBV238H3/6/6/WE HAMBV238H3/6/S/SG HAMBV238H3/6/S/WE HAMBV238H3/W/W/SG HAMBV238H3/W/W/WE HAMBV238H3/W/Z/SG HAMBV238H3/W/Z/WE HAMBV228H2/W/N/WE HAMBV228H2/W/N/SG HAMBV238H3/W/N/WE HAMBV238H3/W/N/SG
Hängeregisterschrank mit 2 oder 3 Hängeregistervollauszügen
Möbel Lagerschränke
Korpusbauweise, d. h. jeder Schrank kann für sich alleine stehen.
Material: Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, alle Vorderkanten mit 2 mm ABS, Hinterkantes des Korpus mit 0,6 mm ABS belegt. Seiten und Fronten 19 mm dick, Böden, Platten und Fächer 22 mm dick, Rückwand 8 mm dick.
Höhenjustierung: Mit 4 Kunststoffgleitern, 20 mm hoch, 80 mm Ø, von innen durch den Schrankboden höhenjustierbar (+ 10 mm).
Stahlsockel (optional): 7 cm hoch, Schrank wird durch den Stahlsockel 5,1 cm höher als durch Stellfüße.
Hängeregisterauszüge: Auf Hettich Quadro-Vollauszügen laufend, 60 kg belastbar, mit Zentralverschluss und wechselseitiger Auszugsperre. Abschließbar über den obersten Auszug (2-Punktverriegelung), Zylinderschloss, standardmäßig gleichschließend.
Lieferumfang: Die Schränke werden komplett montiert geliefert.