ESD-Berufsschuhe, mit Klettverschluss, Naturform, Landshut, 51142
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
5.1142.01.41 5.1142.01.42 5.1142.01.43 5.1142.01.44 5.1142.01.45 5.1142.01.46 5.1242.01.36 5.1242.01.37 5.1242.01.38 5.1242.01.39 5.1242.01.40 5.1142.01.47
SCRR5.1142.01.41EA 0 EUR
SCRR5.1142.01.41 SCRR5.1142.01.42 SCRR5.1142.01.43 SCRR5.1142.01.44 SCRR5.1142.01.45 SCRR5.1142.01.46 SCRR5.1242.01.36 SCRR5.1242.01.37 SCRR5.1242.01.38 SCRR5.1242.01.39 SCRR5.1242.01.40 SCRR5.1142.01.47
ESD-Berufsschuhe, mit Klettverschluss, Naturform, Landshut, 51142
Schuhe und Stiefel
ESD-Berufsschuhe aus gelochtem Glattleder, Leder-Innenfutter und einer leichten rutschhemmenden PU-Sohle Profi Manhatten.
  • Angenehmes Fußklima durch weiches Rindleder-Futter
  • Auswechselbare Einlegesohle aus PUR-Schaum
  • Orthopädische Einlagen möglich
  • Dreifach Dämpfung im Ballen und Fersenbereich entlastet Gelenke
ESD- und küchengeeignet.
Farbe: Weiß
Weite: 9
Gewicht: 350 g
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, SRA