Aluminiumchlorid standardisierte Lösung 6.0 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aluminum chloride
35568.AE 35568.AK
35568.AEEA 80.1 EUR
35568.AE 35568.AK
Aluminiumchlorid standardisierte Lösung 6.0 N in wässriger Lösung
Aluminiumchlorid
Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 2581 MDL No.: MFCD00003422
Formel: AlCl₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN-Nummer: 2581
ADR: 8,III