Ammoniumacetat in wässriger Lösung
Lieferant: Ambion
Synonyme: Acetic acid ammonium salt
9071 9070G 9077G
AMBI9071EA 0 EUR
AMBI9071 AMBI9070G AMBI9077G
Ammoniumacetat in wässriger Lösung
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Molekulargewicht: 77.08 g/mol
Schmelzpunkt: 114
Flammpunkt: 136
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM