Schwefelsäure 0.015 mol/l (0.03 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
2620532
2620553
HACH2620532EA
23.6
EUR
HACH2620532
HACH2620553
Schwefelsäure 0.015 mol/l (0.03 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Molekulargewicht: 98.08 g/mol Siedepunkt: 330 Schmelzpunkt: 10.38 Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN-Nummer: 2796 ADR: 8 II |