Wasserstoffperoxid 30%, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
16911-250ML-F 16911-1L-F
SUPL16911-250ML-FEA 126 EUR
SUPL16911-250ML-F SUPL16911-1L-F
Wasserstoffperoxid 30%, Supelco®
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN-Nummer: 2014
ADR: 5.1,II