Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l in wässriger Lösung
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
600216-100
600216-250
600216-500
CAYM600216-100EA
27
EUR
CAYM600216-100
CAYM600216-250
CAYM600216-500
Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l in wässriger Lösung
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Molekulargewicht: 288.38 g/mol Dichte: 1…1.1 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 Merck Index: 14,08636 |