Bromphenolblau in wässriger Lösung
Lieferant: Lovibond
451620
451621
451622
451623
LOVI451620EA
23.1
EUR
LOVI451620
LOVI451621
LOVI451622
LOVI451623
Bromphenolblau in wässriger Lösung
Bromphenolblau
Formel:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005875 CAS-Nummer: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 |