Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
DG011 DG012
DG011EA 289 EUR
DG011 DG012
Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Molekulargewicht: 1227.53 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3