TAE-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-Acetat-EDTA-Puffer)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J63677.K2
J63677.K3
J63677.K7
J63677.K2EA
61.4
EUR
J63677.K2
J63677.K3
J63677.K7
TAE-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-Acetat-EDTA-Puffer)
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Laufpuffer
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236357