Ethyl-4-amino-3,5-diiodbenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
RDP00017.1 RDP00017.10 RDP00017.50
MAYBRDP00017.1EA 0 EUR
MAYBRDP00017.1 MAYBRDP00017.10 MAYBRDP00017.50
Ethyl-4-amino-3,5-diiodbenzoat
Ethyl-4-amino-3,5-diiodbenzoat
Formel: C₉H₉I₂NO₂
MDL Number: MFCD00017092
CAS-Nummer: 5400-81-7