2-(Methylthio)benzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
TL00713.1 TL00713.10 TL00713.50
MAYBTL00713.1EA 0 EUR
MAYBTL00713.1 MAYBTL00713.10 MAYBTL00713.50
2-(Methylthio)benzonitril
2-(Methylthio)benzonitril
Formel: C₈H₇NS
MDL Number: MFCD00015557
CAS-Nummer: 6609-54-7