2-(Methylthio)benzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L06870.06
L06870.03
L06870.06EA
218
EUR
L06870.06
L06870.03
2-(Methylthio)benzonitril ≥98%
2-(Methylthio)benzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 6609-54-7
Molecular Formula: C8H7NS
Formula Weight: 149.22
Melting Point: 33-38°
Boiling Point: 116-117°/5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00015557
Formel:
C₈H₇NS Siedepunkt: 116…117 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 33…38 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015557 CAS-Nummer: 6609-54-7 ADR: 6.1,III |