Kaliumhydroxid 1 M (1 N) in Ethanol volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Potash caustic, Caustic potash
35112-1L 35112-6X1L
35112-1LEA 74.42 EUR
35112-1L 35112-6X1L
Kaliumhydroxid 1 M (1 N) in Ethanol volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molekulargewicht: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 360
Dichte: 0.88 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN-Nummer: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective