1 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: di-Potassium hydrogen orthophosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate, Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate), Potassium phosphate dibasic, Dipotassium phosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P8584-1L P8584-4L
SIALP8584-1LEA 97.6 EUR
SIALP8584-1L SIALP8584-4L
1 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel: K₂HPO₄
Molekulargewicht: 174.18 g/mol
Schmelzpunkt: 340
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011383
CAS-Nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM