4-tert-Butylbenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
BTB08864.1
BTB08864.10
BTB08864.50
MAYBBTB08864.1EA
0
EUR
MAYBBTB08864.1
MAYBBTB08864.10
MAYBBTB08864.50
4-tert-Butylbenzamid
4-tert-Butylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₅NO |
MDL Number:
MFCD00017139 CAS-Nummer: 56108-12-4 |