4-tert-Butylbenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15380.09 A15380.18
A15380.09EA 57.5 EUR
A15380.09 A15380.18
4-tert-Butylbenzamid ≥98%
4-tert-Butylbenzamid
Purity: 98% CAS No.: 56108-12-4 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Melting Point: 171-175° Beilstein Reference: 2086692
Formel: C₁₁H₁₅NO
Schmelzpunkt: 171…175 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017139
CAS-Nummer: 56108-12-4