5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19262.03 L19262.MD
L19262.03EA 93 EUR
L19262.03 L19262.MD
5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazol ≥99%
5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 99% CAS No.: 51449-86-6 Molecular Formula: C8H8N4 Formula Weight: 160.18 Melting Point: 151-154° Beilstein Reference: 136151
Formel: C₈H₈N₄
Schmelzpunkt: 151…154 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093095
CAS-Nummer: 51449-86-6